Läs mer
Bohlender™ PTFE och PPS GL reglerventiler
Beskrivning
- Ger temperaturmotstånd från− 20° till+ 250 °C
- Universell kemikalieresistens
- FDA-överensstämmelse
- Max. tryck på 6 bar
- Tvåvägsventil med rakt hål och två anslutningar med GL-gänga
- Orörlig tätning utan slitdelar tack vare integrerad bälg
- Bälgens koniska nippel är förspänd med hjälp av en fjäder
- Ventilen kan öppnas och stängas genom att vrida justermuttern, nippeln på toppen indikerar öppningsvinkeln
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Styrventil |
| Pluggborrning | 4 mm |
| Beskrivning | Gänga GL 14 |
| Material | PTFE, PPS |
| Tryck | 6 bar |
| Längd (metrisk) | 62 mm |
| Temperatur (metrisk) | −20° till+ 250 °C |
| Certifikat och efterlevnad | FDA-överensstämmelse |
| För användning med (applikation) | Vätske- och gasdistribution |