Läs mer
Bohlender™ PTFE och PPS HT Laboratorieskruvförband, GL 18
Slangstorlek:
2,0 mm OD
3,2 mm OD
6,35 mm OD
9,52 mm OD
Beskrivning
- Ger temperaturmotstånd från− 50° till+ 250 °C
- Universell kemikalieresistens
- FDA-överensstämmelse
- Max. tryck 10 bar
- Vakuum lämplig
- Svart skruvlock av PPS
- Innerdelar bestående av en v-ring (PPS), en konisk ring och en tätningsring (båda PTFE) samt en o-ring (FKM) för slangdiametrar under 3 mm
- Tillämpningar inkluderar fixering av sonder, termometrar, dopprör eller kablar i reaktionskärl
- Tillgänglig för ett brett utbud av GL-gängstorlekar och slangdiametrar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Material | PPS, PTFE |
| För användning med (applikation) | Anslutning av utrustning/kopplingar till hårdväggiga slangar |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Slangstorlek | 2,0 mm OD |
| Trådstorlek | GL 18 |
| Maximalt tryck | 10 bar |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Produkttyp | Laboratorieskruvförband |