Läs mer
Bohlender™ PTFE och PPS HT Ersättning inre delar
Produktkod. 10033551
Change view
Storlek (metrisk):
Thread GL 18
Thread GL 25
För användning med (utrustning):
Slang OD 12,7 mm
Slang OD 6,35 mm
Slang OD 9,52 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (metrisk) För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10033551 Thread GL 18 Slang OD 6,35 mm -
10479001 Thread GL 25 Slang OD 6,35 mm -
10565362 Thread GL 25 Slang OD 9,52 mm Varje
12710736 Thread GL 25 Slang OD 12,7 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10033551 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer D63956
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00 SEK
    688.85 SEK / Paket med 1
    Save 151.15 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Reservdelar till laboratorieskruvförband som används för att ansluta utrustning och beslag med GL-gängor med hårdväggiga rör eller rör av glas, plast eller metall.
  • Ger temperaturmotstånd från− 20° till+ 250 °C
  • Universell kemikalieresistens
  • FDA-överensstämmelse
  • Max. tryck 10 bar
  • Vakuum lämplig
  • Består av en v-ring (PPS), en avsmalnande ring och en tätningsring (båda PTFE) samt en o-ring (FKM) för slangdiametrar under 3 mm
  • Tillämpningar inkluderar fixering av sonder, termometrar, dopprör eller kablar i reaktionskärl
  • Tillgänglig för ett brett utbud av GL-gängstorlekar och slangdiametrar
Specifikationer
För användning med (applikation) Anslutning av utrustning/beslag
För användning med (utrustning) Slang OD 6,35 mm
Storlek (metrisk) Thread GL 18
Material PTFE, PPS
Typ Reservdelar för skruvförband