Läs mer
Bohlender™ PTFE Propelleromröraraxlar
Produktkod. 10419961
Change view
Längd (metrisk):
350 mm
600 mm
800 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
10419961 350 mm
10588072 600 mm
10310581 800 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10419961 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer C37812
Bara null kvar
Specifikationer
Diameter (metrisk) axel 8 mm
För användning med (applikation) Produkten sugs nedifrån och upp, bra axiellt flöde med låg skjuvkraft.
Längd (metrisk) 350 mm
Kvantitet 1 vardera
Typ Propelleromröraraxel