Läs mer
Bohlender™ PTFE Propelleromröraraxlar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) axel | 8 mm |
| För användning med (applikation) | Produkten sugs nedifrån och upp, bra axiellt flöde med låg skjuvkraft. |
| Längd (metrisk) | 350 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Propelleromröraraxel |