Läs mer
Bohlender™ PTFE Propelleromröraraxlar
Beskrivning
- Ger temperaturmotstånd från− 200° till+ 250 °C
- Universell kemikalieresistens
- FDA-överensstämmelse
- PTFE-mantlad rostfri axel
- Propeller helt tillverkad av PTFE med tre 45° vinklade blad
- Chuckdiameter 8 mm
- Finns i olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 45° vinklade blad |
| Diameter (metrisk) axel | 10 mm |
| För användning med (applikation) | Rör om, blanda nerifrån och upp |
| Längd (metrisk) | 450 mm |
| Temperatur (metrisk) | -200 °C till +250 °C |
| Typ | Propelleromröraraxel |
| Mått (L x B x H) | 75 x 18 x 3 mm |
| Material | PTFE, rostfritt stål |