Läs mer
Bohlender™ Skyddsark av PTFE
Bredd (metrisk):
300 mm
600 mm
Tjocklek:
0,12 mm
0,25 mm
0,50 mm
1,00 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ger temperaturmotstånd från− 200° till+ 250 °C
- Universell kemikalieresistens
- FDA-överensstämmelse
- Levereras i rullar med längden 1000 mm
- Vit till färgen
- Även lämplig att använda som glidbana eller för isolering
- Finns i en rad olika tjocklekar och bredder
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skyddsark |
| Material | PTFE |
| Längd (metrisk) | 1000 mm |
| Bredd (metrisk) | 600 mm |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Bordsstoppning, foderlådor, isolering |
| Tjocklek | 0,12 mm |
| Temperatur (metrisk) Max | +250 °C |