Läs mer
Bohlender™ Skyddsark av PTFE
Produktkod. 10741411
Change view
Bredd (metrisk):
300 mm
600 mm
Tjocklek:
0,12 mm
0,25 mm
0,50 mm
1,00 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Tjocklek unitSize
10741411 300 mm 1,00 mm -
10289110 300 mm 0,50 mm -
10054800 600 mm 0,12 mm Varje
10083401 600 mm 0,25 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10741411 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer S180312
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för användning som bordsunderlägg eller för att fodra lådor i laboratoriet.
  • Ger temperaturmotstånd från− 200° till+ 250 °C
  • Universell kemikalieresistens
  • FDA-överensstämmelse
  • Levereras i rullar med längden 1000 mm
  • Vit till färgen
  • Även lämplig att använda som glidbana eller för isolering
  • Finns i en rad olika tjocklekar och bredder
Specifikationer
Produkttyp Skyddsark
Material PTFE
Längd (metrisk) 1000 mm
Bredd (metrisk) 300 mm
Färg Vitt
För användning med (applikation) Bordsstoppning, foderlådor, isolering
Tjocklek 1,00 mm
Temperatur (metrisk) Max +250 °C