Läs mer
Bohlender™ Skyddsark av PTFE
Produktkod. p-7158922
Bredd (metrisk):
300 mm
600 mm
Tjocklek:
0,12 mm
0,25 mm
0,50 mm
1,00 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10289110
Brand: Bohlender™ S180308
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för användning som bordsunderlägg eller för att fodra lådor i laboratoriet.
  • Ger temperaturmotstånd från− 200° till+ 250 °C
  • Universell kemikalieresistens
  • FDA-överensstämmelse
  • Levereras i rullar med längden 1000 mm
  • Vit till färgen
  • Även lämplig att använda som glidbana eller för isolering
  • Finns i en rad olika tjocklekar och bredder
Specifikationer
Produkttyp Skyddsark
Material PTFE
Längd (metrisk) 1000 mm
Bredd (metrisk) 300 mm
Färg Vitt
För användning med (applikation) Bordsstoppning, foderlådor, isolering
Tjocklek 0,50 mm
Temperatur (metrisk) Max +250 °C