Läs mer
Bohlender™ PTFE-reducerande fackföreningar
Slangstorlek:
För OD 6 mm
För OD 8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ger temperaturmotstånd från− 200° till+ 250 °C
- Universell kemikalieresistens
- FDA-överensstämmelse
- Tryckmotstånd till 5 bar
- Vakuum lämplig
- Rak rörkoppling av PTFE med muttrar av glasfiberförstärkt PTFE
- Finns i olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Material | PTFE |
| För användning med (applikation) | Anslutningsslang |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Slangstorlek | För OD 6 mm |
| Trådstorlek | 14 x 2 |
| Form | Rak |
| Färg | Vitt |
| Maximalt tryck | 5 bar |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Visa mer |