Läs mer
PTFE rod, 16mm (0.63 in.) dia, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PTFE rod |
| CAS | 9002-84-0 |
| Förpackning | Provrör |
| Molekylformel | (C2F4)n |
| MDL-nummer | MFCD00084455 |
| Kvantitet | 30 cm |
| LEDER | FC(F)(-*)C(F)(F)-* |
| Molekylvikt (g/mol) | NaN |