Läs mer
PTFE-stav, 25,4 mm (1,0 tum) dia, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15472207
Change view
Kvantitet:
30 cm
Förpackning:
Provrör
Förpackningsstorlek:
30cm
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15472207 30 cm Provrör 30cm
1 options
Produktkod. 15472207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045214.BV
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 9002-84-0 | (C2F4)n | NaN g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PTFE rod
CAS 9002-84-0
Förpackning Provrör
Molekylformel (C2F4)n
MDL-nummer MFCD00084455
Kvantitet 30 cm
LEDER FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Molekylvikt (g/mol) NaN
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.