Läs mer
PTFE-stav, 3,18 mm (0,125 tum) dia, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15442177
Change view
Kvantitet:
30 cm
Förpackningsstorlek:
30cm
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15442177 30 cm 30cm
1 options
Produktkod. 15442177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045152.BV
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 9002-84-0 | (C2F4)n | NaN g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PTFE rod
Namnnotering 3,18 mm (0,125 tum) i diameter.
CAS 9002-84-0
Molekylformel (C2F4)n
MDL-nummer MFCD00084455
Kvantitet 30 cm
LEDER FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Molekylvikt (g/mol) NaN
Fysisk form Stång
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.