Beskrivning
För en mycket inert och oreaktiv tätningsanvändning Thermo Scientific™ PTFE/gummilaminerade skivor.
För en mycket inert och oreaktiv tätningsanvändning Thermo Scientific™ PTFE/gummilaminerade skivor. Tillverkade av vitt farmaceutiskt gummi med 5 mils PTFE-beläggning bunden på ena sidan, de är utmärkta för användning som lockfoder när en mycket inert icke-reaktiv tätning önskas. Skivorna är autoklaverbara utan förlust av integritet efter uppvärmning över 100° C i fem timmar. Flera storlekar finns tillgängliga för att passa Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionsflaskor och Thermo Scientific™ Septumflaskor med skruvlock.
Skivans tjocklek är cirka 60 mils
Skivorna är stela och svårare att punktera än Thermo Scientific™ PTFE/silikonskivor
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 12mm |
| Material | PTFE, Gummi |
| Kvantitet | 72 Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 60 mil |
| Stängningsstorlek | 12 mm |
| För användning med (utrustning) | Liten reaktionsflaska |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC) |
| Produkttyp | Skiva |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.