Läs mer
Thermo Scientific™ PTFE/gummilaminerade skivor
Produktkod. 11557330 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Stängningsstorlek:
12 mm
18 mm
22 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
11557330 22 mm Paket med 72
11537330 12 mm Paket med 72
11547330 18 mm Paket med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11557330 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS12422
Beräknad leverans: 10-12-2026
För en mycket inert och oreaktiv tätningsanvändning Thermo Scientific™ PTFE/gummilaminerade skivor.
För en mycket inert och oreaktiv tätningsanvändning Thermo Scientific™ PTFE/gummilaminerade skivor. Tillverkade av vitt farmaceutiskt gummi med 5 mils PTFE-beläggning bunden på ena sidan, de är utmärkta för användning som lockfoder när en mycket inert icke-reaktiv tätning önskas. Skivorna är autoklaverbara utan förlust av integritet efter uppvärmning över 100° C i fem timmar. Flera storlekar finns tillgängliga för att passa Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionsflaskor och Thermo Scientific™ Septumflaskor med skruvlock.
Ytterligare produktinformation
Skivans tjocklek är cirka 60 mils
Skivorna är stela och svårare att punktera än Thermo Scientific™ PTFE/silikonskivor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 22mm
Material PTFE, Gummi
Kvantitet 72 Pk.
Tjocklek (metrisk) 60 mil
Stängningsstorlek 22 mm
För användning med (utrustning) Liten reaktionsflaska
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Produkttyp Skiva
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.