Läs mer
Buerkle™ PTFE skopa
Produktkod. 10044067 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10044067
Brand: Buerkle™ 53890500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alla delar som kommer i kontakt med provmediet är gjorda av rent vit PTFE. Helt inert mot alla ämnen (med undantag för elementär fluor). Staven är stabiliserad med en stålkärna som är helt inkapslad i PTFE.
  • Mediumkontaktande delar: rent vit PTFE
  • Helt inert mot alla ämnen (med undantag för elementär fluorid)
  • Staven är stabiliserad med en stålkärna som är helt inkapslad i PTFE
  • Det 60 cm långa spöet kan förlängas till 120 cm genom att lägga till ytterligare en komponent
  • Skopan PTFE med 10 ml har en stark stav med en längd på 155 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Färg Ren vit
Produkttyp Mätskopa
Längd (metriskt) handtag 600 mm
Material PTFE