Läs mer
Buerkle™ PTFE skopa
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mediumkontaktande delar: rent vit PTFE
- Helt inert mot alla ämnen (med undantag för elementär fluorid)
- Staven är stabiliserad med en stålkärna som är helt inkapslad i PTFE
- Det 60 cm långa spöet kan förlängas till 120 cm genom att lägga till ytterligare en komponent
- Skopan PTFE med 10 ml har en stark stav med en längd på 155 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Färg | Ren vit |
| Produkttyp | Mätskopa |
| Längd (metriskt) handtag | 600 mm |
| Material | PTFE |