Läs mer
Fisherbrand™ Skopor
Produktkod. 11792484 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
140 x 30 x 20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11792484
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Helt kemiskt inert och perfekt slät. Fisherbrand™ Skopor är gjutna av PTFE-plast.
  • Total längd 140 mm
  • Med tjocka väggar för hållbarhet
Beställningsinfo
LengthMetric
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Produkttyp Skopa
För användning med (applikation) Tillsats av pulver till kärl eller behållare
Bredd (metrisk) 30 mm
Mått (L x B) 140 x 30 x 20 mm
Längd (metriskt) handtag 60 mm
Temperatur (metrisk) Max -200 °C till +280 °C
Material PTFE
Längd (metrisk) 140 mm