Läs mer
Sampling Systems™ PTFE skopor
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av ny PTFE
- Överensstämmer med FDA-krav och är USP Klass VI-kompatibel
- Avrundade hörn för enkel rengöring
- GMP rätta
- Finns i två kapaciteter, 100 och 500 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Färg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | FDA, USP Klass VI |
| Produkttyp | Kemi Scoop |
| För användning med (applikation) | GMP applikationer |
| Bredd (metrisk) | 60 mm |
| Material | Virgin PTFE |
| Längd (metrisk) | 195 mm |