Läs mer
Sampling Systems™ PTFE skopor
Produktkod. 15829631 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15829631
Brand: Sampling Systems™ A333500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa PTFE-skopor är sprickfria och ger utmärkt kemisk resistens för dina provtagningsbehov.
  • Tillverkad av ny PTFE
  • Överensstämmer med FDA-krav och är USP Klass VI-kompatibel
  • Avrundade hörn för enkel rengöring
  • GMP rätta
  • Finns i två kapaciteter, 100 och 500 ml
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad FDA, USP Klass VI
Produkttyp Kemi Scoop
För användning med (applikation) GMP applikationer
Bredd (metrisk) 100 mm
Material Virgin PTFE
Längd (metrisk) 255 mm