Läs mer
Cole-Parmer™ PTFE skärmpackningar
Diameter (metrisk) Utsida:
1.27 cm
2.54 cm
3.81 cm
5.08 cm
Maskstorlek:
4
10
20
40
100
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Förfiltrera före kritiska membranfilter
- Generera turbulens för ökad massa- eller värmeöverföring
- Rena i kromatografiapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Maskstorlek | 100 |
| Diameter (metrisk) Utsida | 1.27 cm |
| Material | PTFE |
| Typ | PTFE packning |