Läs mer
Cole-Parmer™ PTFE skärmpackningar
Produktkod. 16649295
Diameter (metrisk) Utsida:
1.27 cm
2.54 cm
3.81 cm
5.08 cm
Maskstorlek:
4
10
20
40
100
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16649295
Brand: Cole-Parmer™ 3053888
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda din pump, ventiler och andra komponenter i vätskeledningen
  • Förfiltrera före kritiska membranfilter
  • Generera turbulens för ökad massa- eller värmeöverföring
  • Rena i kromatografiapplikationer
Specifikationer
Maskstorlek 100
Diameter (metrisk) Utsida 5.08 cm
Material PTFE
Typ PTFE packning