Läs mer
Bohlender™ Skruvlock av PTFE
Trådstorlek (metrisk):
98 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För förslutning av flaskor och kärl med GL-gängor |
| Inkluderar | Behändig räfflade |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Temperaturområde (metriskt) | –50 till 250 °C |
| Trådstorlek (metrisk) | 98 mm |
| Halsfinish | 98 mm |
| Produkttyp | Skruvlock |
| För användning med (utrustning) | GL 45 gänga |