Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Skruv Propeller Omröraraxel
Produktkod. 10279841 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Längd (metrisk):
1000 mm (EX )
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX )
750 mm (EX )
Diameter (metrisk) fläkt:
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) axel Längd (metrisk) Diameter (metrisk) fläkt Förpackningsstorlek
10279841 10 mm 550 mm 70 mm Varje
10779372 8 mm 300 mm 40 mm Varje
10609352 9,5 mm 650 mm 60 mm Varje
10689152 8 mm 400 mm 40 mm Varje
10719762 8 mm 500 mm 50 mm Varje
10688962 6 mm 400 mm 40 mm Varje
10740143 9,5 mm 550 mm 60 mm Varje
10075991 6 mm 500 mm 50 mm Varje
10127991 6 mm 300 mm 40 mm Varje
11563252 16 mm 1000 mm (EX ) 100 mm Varje
10701493 10 mm 650 mm (EX ) 70 mm Varje
10478401 9,5 mm 750 mm (EX ) 60 mm Varje
10711683 10 mm 750 mm (EX ) 70 mm Varje
10620503 12 mm 1000 mm (EX ) 80 mm Varje
10585682 12 mm 750 mm (EX ) 80 mm Varje
10351542 9,5 mm 650 mm (EX ) 60 mm -
10762603 12 mm 650 mm (EX ) 80 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 10279841
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00 SEK
    687.60 SEK / Paket med 1
    Save 562.40 SEK
    44% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med axelstyrningar. PTFE-ankarrörsaxlarna har en kärna av rostfritt stål.
PTFE-axelomrörare har en unik, helgjuten konstruktion med en rotor gjuten till en helt PTFE-kapslad stålförstärkt drivaxel.
  • Kemiskt resistent, inert och läckagefri
  • Lätt att rengöra
  • Ingen korskontaminering
  • Splittersäker
  • Icke repor
  • Använd i temperaturer upp till cirka 280 °C
  • Modeller med exponerade skaft (EX ) tillverkas med en kärna av rostfritt stål med en exponerad ände för styvare fastspänning till chuckdrevet
Specifikationer
Diameter (metrisk) fläkt 70 mm
Diameter (metrisk) axel 10 mm
För användning med (utrustning) Universal omrörarguide
För användning med (applikation) Blandning
Längd (metrisk) 550 mm
Kvantitet 1 vardera
Temperatur (metrisk) -200 °C till +280 °C
Typ PTFE-axelomrörare Skruvpropeller