Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Skruv Propeller Omröraraxel
Produktkod. 10478401 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Längd (metrisk):
1000 mm (EX )
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX )
750 mm (EX )
Diameter (metrisk) fläkt:
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10478401
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med axelstyrningar. PTFE-ankarrörsaxlarna har en kärna av rostfritt stål.
PTFE-axelomrörare har en unik, helgjuten konstruktion med en rotor gjuten till en helt PTFE-kapslad stålförstärkt drivaxel.
  • Kemiskt resistent, inert och läckagefri
  • Lätt att rengöra
  • Ingen korskontaminering
  • Splittersäker
  • Icke repor
  • Använd i temperaturer upp till cirka 280 °C
  • Modeller med exponerade skaft (EX ) tillverkas med en kärna av rostfritt stål med en exponerad ände för styvare fastspänning till chuckdrevet
Specifikationer
Diameter (metrisk) fläkt 60 mm
Diameter (metrisk) axel 9,5 mm
För användning med (utrustning) Universal omrörarguide
För användning med (applikation) Blandning
Längd (metrisk) 750 mm (EX )
Kvantitet 1 vardera
Temperatur (metrisk) -200 °C till +280 °C
Typ PTFE-axelomrörare Skruvpropeller och PTFE-axelomrörare exponerad ände