Läs mer
Pyrex™ PTFE skruvgängad kontakt
Produktkod. 12571246
Change view
Material:
PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
12571246 PTFE Paket med 10
1 options
Produktkod. 12571246 Leverantör Pyrex™ Leverantörsnummer 4510/04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1464.21 SEK
    1074.81 SEK / Paket med 10
    Save 389.40 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 05-02-2027
Fästs enkelt på glas med flexibla slangar. Pyrex™ PTFE-skruvgängade anslutningar är idealiska för anslutningar i kontakt med aggressiva vätskor eller kemiska ångor.
  • För användning med glasvaror tillverkade av SciLabware Ltd med 13 mm skruvgängade inlopp och utlopp
  • Gör det möjligt att fästa en gummislang med 9 mm hål och flexibla slangar på glaset enkelt och säkert
  • PTFE-skyddade O-ringar för användning upp till 200 °C
  • Hög kemikalieresistens
Specifikationer
Material PTFE
För användning med 9 mm hål
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Produkttyp Slangkoppling