Läs mer
BRAND™ PTFE tätning
Produktkod. 10568331 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
100 och 200μ L
20 och 25μ L
50 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. 10568331
Brand: BRAND™ 701924
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Transferpettor™ linje, speciellt utformad för att hantera trögflytande, skummande vätskor och högt ångtryck.
  • Med DE-M märkning
  • Försedd med monteringsblock
  • Levereras i förpackningar om 3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Överensstämmelse certifierad
Material PTFE
Volym (metrisk) 100 och 200μ L
För användning med (utrustning) För Transferpettor™ Kapacitet 100 200 μL
Inkluderar Monteringsblock
Kvantitet 3/Pk.