Läs mer
Glindemann™ PTFE Sealing Rings for taper joints (laboratory glassware)
Storlek:
NS 10
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 45
NS 7
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Air leak rate <10-8 to 10-6 mbar l/s (high vacuum, overpressure).
- Solvent leak rate in containers <0.1 to 0.03mg/d.
- Temperature resistant from -200 to +300°C.
- The elastic ring (0.07mm thick) adheres to the ground joint without a groove, is reusable and fits to ground joint clamps.
- Other sizes on request.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE |
| Storlek | NS 24 |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.