Läs mer
Kartell™ PTFE tätningstejp
Produktkod. 15805617
Change view
Längd (metrisk):
12 m
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15805617 12 m Paket med 10
1 options
Produktkod. 15805617 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0105300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00 SEK
    256.63 SEK / Paket med 10
    Save 38.37 SEK
    13% Av
I lager
Skyddar alla typer av skruvgängor. Kartell™ PTFE tätningstejp är lämplig för livsmedel.
  • Stark PTFE vit tätningstejp
  • Blå plasthållare för enkel applicering
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med (applikation) För att skydda alla typer av skruvgängor
Längd (metrisk) 12 m
Kvantitet 5-pack
Bredd (metrisk) 12 mm
Material PTFE
Typ Tätningstejp