Läs mer
Cowie Technology™ PTFE vinklad typ justerbar rotoraxelomrörare
Produktkod. 10068201 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) fläkt:
40 mm
60 mm
70 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) axel Diameter (metrisk) fläkt unitSize
10068201 6 mm 40 mm Varje
10271802 10 mm 90 mm Varje
10503172 10 mm 60 mm Varje
10610433 12 mm 70 mm Varje
10530862 12 mm 90 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10068201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.00 SEK
    344.44 SEK / Paket med 1
    Save 7.56 SEK
    2% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cowie Technology™ PTFE-vinklad justerbar rotoraxelomrörare glider över standardaxlar och låser på plats för att ge de mest effektiva omrörningsmönstren.
  • Tillverkad av Virgin PTFE-material med FDA och USP Klass VI-godkännanden.
  • Kemiskt inert
  • Ej kontaminerande
  • Användbar till 280 °C
Specifikationer
Diameter (metrisk) fläkt 40 mm
Diameter (metrisk) axel 6 mm
För användning med (utrustning) Axelomrörare av PTFE
För användning med (applikation) Blandning
Kvantitet 1 vardera
Temperatur (metrisk) -200 °C till +280 °C
Typ PTFE-axelomrörare 4 blad justerbar rotor