Läs mer
Cowie Technology™ PTFE vinklad typ justerbar rotoraxelomrörare
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) fläkt:
40 mm
60 mm
70 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) fläkt | 90 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 12 mm |
| För användning med (utrustning) | Axelomrörare av PTFE |
| För användning med (applikation) | Blandning |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Temperatur (metrisk) | -200 °C till +280 °C |
| Typ | PTFE-axelomrörare 4 blad justerbar rotor |