Läs mer
PTFE-ark, 3,18 mm (0,125 tum) tjockt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15412187
Change view
Kvantitet:
300 x 300 mm
Förpackning:
Krymplindad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15412187 300 x 300 mm Krymplindad Varje
1 options
Produktkod. 15412187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045172.HB
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9002-84-0 | (C2F4)n | NaN g/mol
PTFE-plåt används för tillverkning av högtemperaturtätningar, isolatorer och lager som används i halvledar-, flyg- och kemisk processindustri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PTFE sheet
CAS 9002-84-0
Förpackning Krymplindad
Molekylformel (C2F4)n
MDL-nummer MFCD00084455
Kvantitet 300 x 300 mm
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
LEDER FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Molekylvikt (g/mol) NaN
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.