Läs mer
Bohlender™ PTFE-ark
Specifications
Specifications
| Material | PTFE |
| Längd (metrisk) | 1000 mm |
| Bredd (metrisk) | 300 mm |
| Mått (L x B) | 1000 x 300 mm |
| Färg | Vitt |
| Tjocklek | 0.24mm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Förpackningstyp | Ark |