Läs mer
Thermo Scientific™ PTFE/silikonskivor
Produktkod. 11587330 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
8 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
22 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Produktkod. 11587330
Brand: Thermo Scientific™ TS12713
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera trögheten hos en PTFE-beläggning med återförslutningsbarheten hos silikon Thermo Scientific™ PTFE/silikonskivor.
Säkerställ lufttäta, inerta tätningar med autoklaverbara Thermo Scientific™ PTFE/silikonskivor. De är speciellt utformade för att kombinera återförslutningsbarheten hos silikon med trögheten hos PTFE. Dessa skivor återförsluter omedelbart punktering efter punktering, och PTFE-beläggningen är strukturellt bunden så att ingen cement urlakas eller bakas ut ur ditt prov efter nålpenetration. Många storlekar finns tillgängliga för att passa Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionsflaskor, Thermo Scientific™ Septumflaskor med skruvlock, och Thermo Scientific™ Hypo-ViaI™ Provförvaringsflaskor.
Ytterligare produktinformation
Varje skiva komprimeras för att bibehålla en tät försegling, vilket tvingar PTFE-beläggningen att anpassa sig till tätningsytan.
Standardspruta och CC-nålar penetrerar lätt en hel skiva.
PTFE-skiktet är hela 10 mil tjockt för att säkerställa skydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Diameter: 13 mm
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material PTFE, Silikon
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kvantitet 72 Pk.
Tjocklek (metrisk) 10 mil
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Typ Skiva
För användning med (utrustning) 7 mL Septumflaska med skruvlock
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.