Läs mer
Thermo Scientific™ PTFE/silikonskivor
Produktkod. 11591004 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
8 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
22 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre unitSize
11591004 8 mm Paket med 72
11501014 12 mm Paket med 72
11587330 13 mm Paket med 72
11597330 16 mm Paket med 72
11531014 18 mm Paket med 72
11527340 22 mm Paket med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11591004 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS12708
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera trögheten hos en PTFE-beläggning med återförslutningsbarheten hos silikon Thermo Scientific™ PTFE/silikonskivor.
Säkerställ lufttäta, inerta tätningar med autoklaverbara Thermo Scientific™ PTFE/silikonskivor. De är speciellt utformade för att kombinera återförslutningsbarheten hos silikon med trögheten hos PTFE. Dessa skivor återförsluter omedelbart punktering efter punktering, och PTFE-beläggningen är strukturellt bunden så att ingen cement urlakas eller bakas ut ur ditt prov efter nålpenetration. Många storlekar finns tillgängliga för att passa Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionsflaskor, Thermo Scientific™ Septumflaskor med skruvlock, och Thermo Scientific™ Hypo-ViaI™ Provförvaringsflaskor.
Ytterligare produktinformation
Varje skiva komprimeras för att bibehålla en tät försegling, vilket tvingar PTFE-beläggningen att anpassa sig till tätningsytan.
Standardspruta och CC-nålar penetrerar lätt en hel skiva.
PTFE-skiktet är hela 10 mil tjockt för att säkerställa skydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Diameter: 8mm
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Material PTFE, Silikon
Kvantitet 72 Pk.
Tjocklek (metrisk) 10 mil
För användning med (utrustning) 100μ L Reacti-Vial Liten reaktionsflaska, 1,5 mL Septumflaska med skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Produkttyp Skiva
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.