Läs mer
Wheaton™ PTFE/Silicon Septa
Produktkod. 10210042 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
8 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 120
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10210042 15 mm Paket med 100
10033843 20 mm Paket med 100
12373770 8 mm Paket med 120
10151372 18 mm Paket med 100
11724239 13 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10210042 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer W240584A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2860.00 SEK
    2402.41 SEK / Paket med 100
    Save 457.59 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material PTFE, Silikon
Kvantitet 100 Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Septa