Läs mer
Wheaton™ PTFE/Silicon Septa
Produktkod. 12373770 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
8 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 120
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre unitSize
12373770 8 mm Paket med 120
10033843 20 mm Paket med 100
10151372 18 mm Paket med 100
10210042 15 mm Paket med 100
11724239 13 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12373770 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer W240581A
Bara null kvar
Specifikationer
Material (liner) PTFE/silikon
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Material PTFE, Silikon
Kvantitet 120 Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Septa