Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem Septa för 24-414 Open Top Caps
Produktkod. 12897030
Change view
Material:
PTFE-fodrad silikon, Silicone
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
12897030 PTFE-fodrad silikon, Silicone Paket med 72
1 options
Produktkod. 12897030 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 2887222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00 SEK
    1042.95 SEK / Paket med 72
    Save 92.05 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 30-12-2026
Lösa septa kan användas som ersättningsdelar för VOA-flaskor och flaskor med obundna septa. Passar standard 24-414 öppen topplock. Bearbetad för att möta EPA-prestandabaserade specifikationer för flyktig organisk analys.
  • PTFE-fodrad silikonseptum
  • 0,125 tum tjock eller 0,060 tum. tunn naturlig PTFE-fodrad silikonseptum, 24 mm diameter
  • För användning med Thermo Scientific VOA-flaskor och flaskor med 24-414 öppen lock
  • rund form, Naturlig färg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PTFE-fodrad silikon, Silicone
Antal per förpackning 72 förpackning
Förpackning 72 förpackning
Kvantitet 72 förpackning
Produkttyp Septa