Läs mer
Amarell™ AD20TH digital termometersond
Sondtyp:
Nedsänkningssond
yta
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Exakt Pt100 klass A sond
- Stål, rostfritt
- PVC-kabel, 1m lång
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) sond | 3 mm |
| För användning med (applikation) | För gaser, vätskor, mjuka plastmaterial |
| Längd (metrisk) kabel | 1 m |
| Längd (metrisk) sond | 105 mm |
| Material | Rostfritt stål, Polypropen, PVC |
| Mätningstid | T 90 = 5 sek. |
| Sondtyp | Nedsänkningssond |
| Max. Temperatur (metrisk) | 300 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -50 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | -50 °C till +300 °C |
| Visa mer |