Läs mer
Bohlender™ PTFE Socket-GL Rörkopplingar
Beskrivning
- Beslag av PTFE, för övergång från markförband till GL-gängor
- För anslutning av hårdväggiga rör (t.ex. PTFE, PFA, FEP) med BOLA Laboratorieskruvförband
- Slipad ledkropp med svarvade ringar och räfflade grepp för öppning
- Produkten utsätts endast för PTFE
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA överensstämmer |
| Material | PTFE |
| För användning med (applikation) | För anslutning av hårdväggiga rör |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Portstorlek | Sockel NS 19/26 |
| Trådstorlek | GL 18 |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Produkttyp | Socket-GL Rörkopplingar |