Läs mer
Bohlender™ PTFE Socket-GL Rörkopplingar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA överensstämmer |
| Material | PTFE |
| För användning med (applikation) | För anslutning av hårdväggiga rör |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Portstorlek | Sockel NS 14/23 |
| Trådstorlek | GL 14 |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Produkttyp | Socket-GL Rörkopplingar |