Läs mer
Masterflex™ PTFE solenoid elektrisk ventil
Produktkod. 11710419
Change view
Spänning:
12 VDC
24 VDC
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Spänning unitSize
11710419 12 VDC Varje
13553600 24 VDC Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11710419 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0135616
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med (applikation) Lämplig för tryck- eller vakuumservice
Max. Driftstemperatur (metrisk) 70 °C
Material PTFE
Kvantitet 1 vardera
Typ Elektrisk magnetventil
Spänning 12 VDC
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Politique de confidentialité.