Läs mer
Masterflex™ PTFE solenoid elektrisk ventil
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Lämplig för tryck- eller vakuumservice |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 70 °C |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Elektrisk magnetventil |
| Spänning | 24 VDC |