Läs mer
Fisherbrand™ PTFE spatlar
Produktkod. 16246051 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
120 x 12 mm
150 x 18 mm
210 x 25 mm
240 x 30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16246051
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ PTFE spatlar är 5 mm tjocka.
  • Total kemisk beständighet
  • Hög renhet
  • Temperaturområde -200 °C till +280 °C
  • Ej kontaminerande
  • Lätt att rengöra
  • 5 mm tjock
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Beskrivning Fisherbrand™ PTFE spatlar
Bredd (metrisk) 18 mm
Mått (L x B) 150 x 18 mm
Material PTFE
Längd (metrisk) 150 mm