Läs mer
Cowie Technology™ Pincett med fyrkantig PTFE
Produktkod. 10281802 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
150 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10281802
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cowie Technology™ PTFE Square-End Pincet är inerta mot praktiskt taget alla kemiska reagenser och helt icke-kontaminerande.
  • Kemiskt inert
  • Ej kontaminerande
  • Användbar till 280 °C
  • Tillverkad av Virgin PTFE-material med FDA och USP Klass VI-godkännanden
Specifikationer
Tipsstil Fyrkantig
Antal per förpackning 1 vardera
Material PTFE
Längd (metrisk) 200 mm
Produkttyp PTFE pincett / pincett
Avsluta Jämna
Höjd (metrisk) kropp 12 mm
Tjocklek 12 mm
Bredd (metrisk) Kropp 25 mm
Bredd (metrisk) spets 11 mm
Tjocklek (metrisk) spets 5 mm
Mått (L x B) 200 x 25 mm
Bredd (metrisk) 25 mm
Stil Stel