Läs mer
Fisherbrand™ PTFE omrörarstång med avtagbar ring
Produktkod. 10120002 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B x H):
32 x 8 x 8mm
102 x 16 x 16mm
127 x 16 x 16mm
150 x 19 x 19mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10120002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger stabil omrörningsverkan. Fisherbrand™ PTFE Stir Bar med avtagbar ring är autoklaverbara och inkluderar en pivotring.
  • Garanterat inert och läckagefritt
  • Isostatiskt gjuten i ren, FDA-godkänd, PTFE
  • Individuellt polerad för att hålla sig renare längre
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
Mått (L x B x H) 127 x 16 x 16mm
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Höjd (metrisk) 16mm
Inkluderar PTFE-ring
Diameter (metrisk) 16 mm
Längd (metrisk) 127 mm
Kvantitet 1 st.
Form Cylinder