Läs mer
Fisherbrand™ PTFE omrörarstång med avtagbar ring
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B x H):
32 x 8 x 8 mm
102 x 16 x 16 mm
127 x 16 x 16 mm
150 x 19 x 19 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Spécification
Spécification
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna |
| Mått (L x B x H) | 150 x 19 x 19 mm |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Höjd (metrisk) | 19mm |
| Inkluderar | PTFE-ring |
| Diameter (metrisk) | 19 mm |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu