Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna |
| För användning med (applikation) | Borttagning av omrörarstänger från kärl |
| För användning med (utrustning) | Omrörarstänger av PTFE |
| Höjd (metrisk) | 10mm |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Kvantitet | 1 st. |
| Typ | PPY och PTFE Stirrer Bar Retriever |