Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Color | White |
| Description | PTFE encapsulated Alnico V magnet core |
| For Use With (Application) | Removal of Stirrer Bars from vessels |
| For Use With (Equipment) | PTFE Stirrer Bars |
| Height (Metric) | 10mm |
| Diameter (Metric) | 10 mm |
| Length (Metric) | 150 mm |
| Quantity | 1/Ea. |
| Type | PPY and PTFE Stirrer Bar Retriever |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?