Läs mer
Cowie Technology™ PTFE Stir Bar Retriever
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
350 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna |
| För användning med (applikation) | Borttagning av omrörarstänger från kärl |
| För användning med (utrustning) | Omrörarstänger av PTFE |
| Höjd (metrisk) | 10mm |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Längd (metrisk) | 350 mm |
| Kvantitet | 1 st. |